Learn More
M-Xylol, ReagentPlus™, 99 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15641680 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
4 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15641680 1 l Glasflasche 1 Liter
15628330 4 l Glasflasche 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15641680 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 1855661L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-38-3
Summenformel C8H10
Molekulargewicht (g/mol) 106.17
MDL-Nummer MFCD00008536
InChI-Schlüssel IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-Xylol, 1,3-Dimethylbenzol, M-Dimethylbenzol, Meta-Xylol, m-Methyltoluol, 3-Xylol, Benzol, 1,3-Dimethyl, benzene, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylbenzol, santosol 150
PubChem CID 7929
ChEBI CHEBI:28488
IUPAC-Name 1,3-Xylol
SMILES CC1=CC(C)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material M-Xylol
Schmelzpunkt -48 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.868 g/ml bei 25 °C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 0.07
Flammpunkt 25 °C (77 °F)
Zündpunkt 982 °F
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex n20/D 1.497 (Lit.)
Strukturformel C6H4(CH3)2
Dampfdruck 16 mmHg (37.7 °C)
UN-Nummer UN1307
Beilstein 605441
Siedepunkt 139 °C
Formelmasse 106.17 mol
Reinheit (%) 99 %
Güte ReagentPlus