Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Polypropylene Cap for E-Vac Aspiration System Vacuum Bottles
Click to view available options
Produkttyp:
Verschluss
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Ideal zur Verwendung mit kritischen oder gefährlichen FlüssigkeitenAutoklavierbar bei 121 °C 20 Minuten langWidersteht 700 mmHg
M. VAC Jr., Polypropylen, Deckel, Kappe
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Natural |
| Beschreibung | M-Vac Jr. Deckel mit Schlauchanschlüssen für 2-Liter-Flaschen mit Widerhaken |
| Material | Polypropylene |
| Sterilität | Non-sterile |
| Gewindegröße (metrisch) | 53B |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Produkttyp | Verschluss |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | E-Vac Aspiration System Vaccum Bottles |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |