Learn More
m-Tolylhydrazin Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490264
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490264 25 g 25 Gramm
11480264 5 g 5 Gramm
11400274 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490264 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13667.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 637-04-7 | C7H11ClN2 | 158.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 637-04-7
Summenformel C7H11ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 158.63
MDL-Nummer MFCD00012932
InChI-Schlüssel SHTBTGXNVWYODU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylphenylhydrazine hydrochloride, m-tolylhydrazine hydrochloride, m-tolylhydrazinium 1+ chloride, 3-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 3-methylphenylhydrazine hcl, m-tolyhydrazine hydrochloride, 1-3-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 3-tolylhydrazine hydrochloride, 3-methyl phenylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 3-methylphenyl-, monohydrochloride
PubChem CID 71562
IUPAC-Name (3-methylphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].CC1=CC=CC(NN)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Tolylhydrazine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼193°C (decomposition)
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3563995
Formelmasse 158.63
Reinheit (%) 98%