Learn More
m-Toluolacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433984
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11433984 1 g 1 Gramm
11443984 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11433984 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11965.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 53882-81-8 | C10H9NO | 159.188 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53882-81-8
Summenformel C10H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 159.188
MDL-Nummer MFCD00067922
InChI-Schlüssel IVLKDYOTZMFMLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylbenzoylacetonitrile, 3-3-methylphenyl-3-oxopropanenitrile, 3-toluoylacetonitrile, m-toluoylacetonitrile, 3-oxo-3-m-tolyl propanenitrile, 3-oxo-3-m-tolylpropanenitrile, pubchem12073, maybridge1_004502, acmc-1alb6, 3-m-tolyl-3-oxo-propanenitrile
PubChem CID 143105
IUPAC-Name 3-(3-Methylphenyl)-3-Oxopropanenitril
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=O)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Toluoylacetonitrile
Schmelzpunkt 71°C to 75°C
Menge 1 g
Beilstein 2717335
Formelmasse 159.19
Reinheit (%) 97%