Learn More
m-Toluoylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30456837
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456837 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30456837 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT5362555G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Toluoyl Chloride
CAS 1711-06-4
Summenformel C8H7ClO
Menge 5 g
Synonym 3-Methylbenzoyl Chloride, 3-Toluoyl Chloride, NSC 97207, Toluoyl Chloride, m-Methylbenzoyl Chloride, m-Toluenecarbonyl Chloride, m-Toluic Acid Chloride, m-Toluyl Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C8H7ClO/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3
SMILES Cc1cccc(c1)C(=O)Cl
IUPAC-Name 3-Methylbenzoylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 154.59
Formelmasse 154.0185