Learn More
m-Toluoylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496766
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11496766 25 g 25 Gramm
11406776 100 g 100 Gramm
11416776 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496766 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23914.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1711-06-4 | C8H7ClO | 154.593 g/mol
m-Toluoyl chloride has been used to derivatize the C1-C4 aliphatic amines for their determination in air by HPLC. It has been used in determination of atmospheric ammonia by denuder-sampling and HPLC-UV detection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
m-Toluoylchlorid wurde zur Derivatisierung der aliphatischen C1-C4 -Amine für ihre Bestimmung in Luft mittels HPLC verwendet. Wurde zur Bestimmung von atmosphärischem Ammoniak mittels Denuder-Probenahme und HPLC-UV-Detektion verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Basen, aktiven Metallen, Aminen und Wasser/Feuchtigkeit aufbewahren. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Von Zündquellen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1711-06-4
Summenformel C8H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 154.593
MDL-Nummer MFCD00000681
InChI-Schlüssel YHOYYHYBFSYOSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-toluoyl chloride, m-methylbenzoyl chloride, 3-toluoyl chloride, toluoyl chloride, benzoyl chloride, 3-methyl, m-toluyl chloride, meta methyl benzoyl chloride, 3-methylbenzoylchloride, 3-toluoylchloride, unii-w2vjw4350k
PubChem CID 74375
IUPAC-Name 3-Methylbenzoylchlorid
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=O)Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material m-Toluoyl chloride
Schmelzpunkt -23°C
Dichte 1.173
Siedepunkt 220°C
Flammpunkt 76°C (168°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.5485
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 878419
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 154.6
Reinheit (%) 99%