Learn More
m-Toluylsäure, TRC
Artikelnummer. 30456459
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456459 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30456459 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT536115100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Toluic acid
CAS 99-04-7
Summenformel C8 H8 O2
Menge 100 g
Synonym 3-Methylbenzoic acid
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O2/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
SMILES Cc1cccc(c1)C(=O)O
IUPAC-Name 3-methylbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
Formelmasse 136.0524