Learn More
m-Toluinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444854
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11444854 5000 g 5000 Gramm
11434854 250 g 250 Gramm
11424854 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444854 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13785.0I
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 99-04-7 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
m-Toluic acid is used for the production of N,N-di methyl formamide, toluene formyl chloride and toluene nitrile etc,.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
m-Toluylsäure wird u.a. für die Herstellung von N,N-Dimethylformamid, Toluol-Formalylchlorid und Toluol-Nitril verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Vor nicht kompatiblen Materialien wie Oxidationsmitteln geschützt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-04-7
Summenformel C8H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
MDL-Nummer MFCD00002523
InChI-Schlüssel GPSDUZXPYCFOSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-toluic acid, m-toluylic acid, 3-toluic acid, benzoic acid, 3-methyl, meta-toluic acid, m-methylbenzoic acid, beta-methylbenzoic acid, 3-methyl-benzoic acid, beta-bethylbenzoic acid, unii-1ua7k8eext
PubChem CID 7418
ChEBI CHEBI:10589
IUPAC-Name 3-methylbenzoesäure
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Toluic acid
Schmelzpunkt 108°C to 110°C
Dichte 1.05
Siedepunkt 263°C
Flammpunkt 150°C (302°F)
Menge 5000 g
Beilstein 970526
Merck Index 14,9535
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol and ether.
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 99%