Learn More
m-Toluylsäure, 99%
Artikelnummer. 10294850 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10294850 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10573111 5 g Glasflasche 5 Gramm
10234810 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10294850 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 139051000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 99-04-7 | C8H8O2 | 136,15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-04-7
Summenformel C8H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
MDL-Nummer MFCD00002523
InChI-Schlüssel GPSDUZXPYCFOSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-toluic acid, m-toluylic acid, 3-toluic acid, benzoic acid, 3-methyl, meta-toluic acid, m-methylbenzoic acid, beta-methylbenzoic acid, 3-methyl-benzoic acid, beta-bethylbenzoic acid, unii-1ua7k8eext
PubChem CID 7418
ChEBI CHEBI:10589
IUPAC-Name 3-methylbenzoesäure
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Toluic acid
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 108°C to 112°C
Farbe Beige-gelb bis gelb
Dichte 1.05
Siedepunkt 263°C
Flammpunkt 150°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3C6H4CO2H
Menge 100 g
Beilstein 09, 475
Merck Index 14, 9535
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke