Learn More
m-Thiocresol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430288
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11430288 100 g 100 Gramm
11410288 5 g -
11420288 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11430288 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23818.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 108-40-7 | C7H8S | 124.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-40-7
Summenformel C7H8S
Molekulargewicht (g/mol) 124.20
MDL-Nummer MFCD00004843
InChI-Schlüssel WRXOZRLZDJAYDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-thiocresol, m-toluenethiol, 3-methylthiophenol, 3-thiocresol, benzenethiol, 3-methyl, m-methylbenzenethiol, m-methylthiophenol, 3-mercaptotoluene, m-tolylmercaptan, m-mercaptotoluene
PubChem CID 7930
IUPAC-Name 3-Methylbenzolthiol
SMILES CC1=CC=CC(S)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Thiocresol
Schmelzpunkt <-20°C
Dichte 1.044
Siedepunkt 196°C
Flammpunkt 72°C (161°F)
Brechungsindex 1.5762
Menge 100 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1851959
Empfindlichkeit Air Sensitive
Merck Index 14,9325
Formelmasse 124.21
Reinheit (%) 97%