Learn More
m-Salicylsäure, TRC
Artikelnummer. 30138103
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138103 50 g 50 Gramm
17962735 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138103 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS08810550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-06-9
Summenformel C7 H6 O3
Molekulargewicht (g/mol) 138.12
Synonym Benzoic acid, 3-hydroxy-, Benzoic acid, m-hydroxy- (8CI), 3-Hydroxybenzoic acid, 3-Carboxyphenol, NSC 55746, m-Carboxyphenol, m-Hydroxybenzoic acid, m-Salicylic acid
IUPAC-Name 3-Hydroxybenzoesäure
SMILES OC(=O)c1cccc(O)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxybenzoic acid
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Formelmasse 138.0317