Learn More
m-Phenylendiamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
m-Phenylenediamine is used in the foaming-type hair dye composition. It is used as a synthetic electronic grade polyimide material and epoxy resin curing agent. It is used also block polymers, textile fibers, urethanes, petroleum additives, rubber chemicals, in corrosion inhibitors, in photography, as reagent for gold & bromine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
m-Phenylendiamin wird in schäumenden Haarfarbstoff-Formulierungen verwendet. Es wird als synthetisches Polyimidmaterial für die Elektronik und als Epoxidharz-Härtemittel verwendet. Es wird auch für Blockpolymere, Textilfasern, Urethane, Erdölzusätze, Gummichemikalien, in Korrosionshemmern, in der Fotografie und als Reagenz für Gold und Bromin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol, Aceton, DMF, MEK, Dioxan
Hinweise
Luft- & lichtempfindlich. Im Dunkeln aufbewahren. Unter trockenem Argon lagern. Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, Chloroformaten, starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | m-Phenylenediamine |
| Schmelzpunkt | 62°C to 66°C |
| Dichte | 1.139 |
| Siedepunkt | 284°C to 287°C |
| Flammpunkt | 187°C (368°F) |
| Menge | 1000 g |
| UN-Nummer | UN1673 |
| Beilstein | 471357 |
| Empfindlichkeit | Air and light sensitive |
| Merck Index | 14,7283 |
| Mehr anzeigen |