Learn More
m-Phenylendiamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408256
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11408256
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15339.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 108-45-2 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
m-Phenylenediamine is used in the foaming-type hair dye composition. It is used as a synthetic electronic grade polyimide material and epoxy resin curing agent. It is used also block polymers, textile fibers, urethanes, petroleum additives, rubber chemicals, in corrosion inhibitors, in photography, as reagent for gold & bromine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
m-Phenylendiamin wird in schäumenden Haarfarbstoff-Formulierungen verwendet. Es wird als synthetisches Polyimidmaterial für die Elektronik und als Epoxidharz-Härtemittel verwendet. Es wird auch für Blockpolymere, Textilfasern, Urethane, Erdölzusätze, Gummichemikalien, in Korrosionshemmern, in der Fotografie und als Reagenz für Gold und Bromin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol, Aceton, DMF, MEK, Dioxan
Hinweise
Luft- & lichtempfindlich. Im Dunkeln aufbewahren. Unter trockenem Argon lagern. Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, Chloroformaten, starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-45-2
Summenformel C6H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 108.144
MDL-Nummer MFCD00007799
InChI-Schlüssel WZCQRUWWHSTZEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-phenylenediamine, 1,3-phenylenediamine, 1,3-diaminobenzene, 1,3-benzenediamine, m-diaminobenzene, 3-aminoaniline, m-aminoaniline, meta-phenylenediamine, developer c, 3-phenylenediamine
PubChem CID 7935
ChEBI CHEBI:8092
IUPAC-Name Benzol-1,3-Diamin
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Phenylenediamine
Schmelzpunkt 62°C to 66°C
Dichte 1.139
Siedepunkt 284°C to 287°C
Flammpunkt 187°C (368°F)
Menge 250 g
UN-Nummer UN1673
Beilstein 471357
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,7283
Löslichkeitsinformationen Soluble in water, methanol, acetone, DMF, MEK, dioxane
Formelmasse 108.14
Reinheit (%) 98%