Learn More
m,p-Quaterphenyl, TRC
Artikelnummer. 30423098
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30423098 50 mg
30409610 250 mg
30422675 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30423098 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCQ11655050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1166-19-4
Summenformel C24 H18
Molekulargewicht (g/mol) 306.4
Synonym 3,4'-Diphenylbiphenyl, 1,1':3',1' ':4' ',1' ' '-Quaterphenyl
IUPAC-Name 1-Phenyl-3-(4-Phenylphenyl)Benzol
SMILES c1ccc(cc1)c2ccc(cc2)c3cccc(c3)c4ccccc4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m,p-Quaterphenyl
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H18/c1-3-8-19(9-4-1)21-14-16-22(17-15-21)24-13-7-12-23(18-24)20-10-5-2-6-11-20/h1-18H
Formelmasse 306.141