Learn More
m-Nitroacetanilid, TRC
Artikelnummer. 30469486
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30469486 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30469486 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN0101005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Nitroacetanilide
CAS 122-28-1
Summenformel C8H8N2O3
Menge 5 g
Synonym N-(3-nitrophenyl)-Acetamide, 3’-nitro-Acetanilide (6CI,7CI,8CI), m-nitro-Acetanilide (3CI), N-(3-Nitrophenyl)acetamide, 1-(Acetylamino)-3-nitrobenzene, 3-Nitro-N-acetylaniline, 3’-Nitroacetanilide, N-Acetyl-m-nitroaniline, NSC 1314, NSC 99339
InChI-Formel InChI=1S/C8H8N2O3/c1-6(11)9-7-3-2-4-8(5-7)10(12)13/h2-5H,1H3,(H,9,11)
SMILES CC(=O)Nc1cccc(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name N-(3-Nitrophenyl)acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
Formelmasse 180.0535