Learn More
m-Cresol, TRC
Artikelnummer. 30133220
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133220 250 g 250 Gramm
18053350 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133220 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC781915250G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-39-4
Summenformel C7 H8 O
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
Synonym Metacresol, 3-Methylphenol, Phenol, 3-methyl- (9CI, ACI), 3-Methylphenol (ACI), m-Cresol (8CI), 1-Hydroxy-3-methylbenzene, 3-Cresol, 3-Hydroxytoluene, m-Cresylic acid, m-Hydroxytoluene, m-Kresol, m-Methylphenol, m-Oxytoluene, m-Toluol, meta-Cresol, NSC 8768
IUPAC-Name 3-Methylphenol
SMILES Cc1cccc(O)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylphenol (m-Cresol)
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
Formelmasse 108.0575
Reinheit (%) >95%