Learn More
Thermo Scientific Chemicals m-Kresolpurpur, rein, Indikatorqualität
Artikelnummer. p-94183 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10792461
Marke: Thermo Scientific Chemicals 228200050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2303-01-7 | C21H18O5S | 382.43 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2303-01-7
Summenformel C21H18O5S
Molekulargewicht (g/mol) 382.43
MDL-Nummer MFCD00005871
InChI-Schlüssel OLQIKGSZDTXODA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73030
IUPAC-Name 4-[3-(4-Hydroxy-2-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-Methylphenol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)O)C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=C(C=C(C=C4)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Cresol Purple
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 382.42
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Spezifische Extinktion 900 min. (578nm, in buffer)
Visuelles Übergangsintervall from pH 7.4 (yellow) to pH 9.0 (purple)
Farbe Grün
Menge 5 g
Physikalische Form Feines Kristallpulver