Learn More
m-Cresol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453027
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
800 g
Packungsgröße:
250 Gramm
800 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15453027 800 g 800 Gramm
11419612 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15453027 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10733.41
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 108-39-4 | C7H8O | 108.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
M-Cresol wird bei der Herstellung von synthetischen Harzen wie Phenol-Formaldehyd-Harzen, Desinfektionsmitteln und fotografischen Entwicklern eingesetzt. Es wird als industrielles Lösungsmittel zur Auflösung von Polymeren wie Polyanilin verwendet. Es dient als Vorläufer von Vitamin E und antiseptischem Amylmetacresol. Es wird als Insulin-Konservierungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Diethylether, Chloroform und Ethanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Luft- und lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen, starken Säuren, Aluminium und Aluminiumlegierungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-39-4
Summenformel C7H8O
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
MDL-Nummer MFCD00002302
InChI-Schlüssel RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-Methylphenol
PubChem CID 342
ChEBI CHEBI:17231
IUPAC-Name 3-Methylphenol
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Cresol
Schmelzpunkt 11°C to 12°C
Siedepunkt 202°C to 204°C
Geruch Phenol-like
Empfindlichkeit Light sensitive
UN-Nummer UN2076
Beilstein 506719
Dichte 1.034
Merck Index 14,2579
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,diethylether,chloroform and ethanol.
pH 5
Menge 800 g
Flammpunkt 86°C
SMILES CC1=CC=CC(O)=C1
Formelmasse 108.14
Reinheit (%) 99%