Learn More
m-Cresol, 0.99%, Honeywell™
Artikelnummer. 15677780 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
250 g
2 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15677780 5 g Glasflasche 5 Gramm
15647780 100 g Glasflasche 100 Gramm
15657780 250 g Glasflasche 250 Gramm
15667780 2 kg Glasflasche 2 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15677780 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. C857275G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
0.99
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-39-4
Summenformel C7H8O
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
MDL-Nummer MFCD00002302
InChI-Schlüssel RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-cresol, metacresol, meta-cresol, phenol, 3-methyl, 3-hydroxytoluene, m-methylphenol, 3-cresol, m-kresol, m-oxytoluene, m-toluol
PubChem CID 342
ChEBI CHEBI:17231
IUPAC-Name 3-Methylphenol
SMILES CC1=CC(=CC=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Cresol
Schmelzpunkt 11.8°C (1013hPa)
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.034g/mL at 25°C
Siedepunkt 202°C (1013 hPa)
Flammpunkt 86°C (186.8°F)
Zündpunkt 1036°F
Geruch Characteristic
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4OH
Menge 5 g
UN-Nummer UN2076
Beilstein 506719
Löslichkeitsinformationen 22.7g/L at 25°C at ca. 7 pH Solubility in water
Dampfdichte 3.72 (vs air)
Formelmasse 108.14g/mol
Reinheit (%) 0.99
Physikalische Form Liquid