Learn More
m-Anisoylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10713154 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10713154 100 g Glasflasche 100 Gramm
10482211 5 g Glasflasche 5 Gramm
10072770 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10713154 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 212971000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1711-05-3 | C8H7ClO2 | 170.6 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1711-05-3
Summenformel C8H7ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 170.6
MDL-Nummer MFCD00000673
InChI-Schlüssel RUQIUASLAXJZIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-anisoyl chloride, benzoyl chloride, 3-methoxy, m-methoxybenzoyl chloride, 3-anisoyl chloride, m-anisic acid chloride, 3-methoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride, m-methoxy, 3-methoxybenzoic acid chloride, m-anisoylchloride, 3-anisoylchlorid
PubChem CID 74374
IUPAC-Name 3-Methoxybenzoylchlorid
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Anisoyl chloride
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2140g/mL
Siedepunkt 123°C to 125°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 92°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H4COCl
Brechungsindex 1.5575 to 1.5595
Menge 100 g
Beilstein 10, 140
Relative Dichte 1.214
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 170.6
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit