Learn More
m-Anisoylchlorid, 99 %, Thermo Scientific™
Marke: Thermo Scientific Acros 212970250
Additional Details : CAS : 1711-05-3 Gewicht : 0.08000kg Transport : UN number : 1729 Chem class : 8 Pack group : II
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
m-Anisoyl chloride | |
1.2140g/mL | |
123°C to 125°C (15.0mmHg) | |
99% | |
C8H7ClO2 | |
MFCD00000673 | |
Glasflasche | |
m-anisoyl chloride, benzoyl chloride, 3-methoxy, m-methoxybenzoyl chloride, 3-anisoyl chloride, m-anisic acid chloride, 3-methoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride, m-methoxy, 3-methoxybenzoic acid chloride, m-anisoylchloride, 3-anisoylchlorid | |
Solubility in water: decomposes | |
1.214 | |
3-Methoxybenzoylchlorid | |
74374 | |
Flüssig |
1711-05-3 | |
Farblos bis hellgelb | |
92°C | |
Authentic | |
CH3OC6H4COCl | |
10, 140 | |
1.5575 to 1.5595 | |
25g | |
RUQIUASLAXJZIE-UHFFFAOYSA-N | |
COC1=CC=CC(=C1)C(=O)Cl | |
170.6 | |
170.6 | |
99% |
RUO – Nur für Forschungszwecke