Learn More
M-Anisaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10113210 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10113210 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10275770 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
11934791 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10113210 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 156760250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 591-31-1 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 591-31-1
Summenformel C8H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
InChI-Schlüssel WMPDAIZRQDCGFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-anisaldehyde, 3-anisaldehyde, benzaldehyde, 3-methoxy, m-methoxybenzaldehyde, metamethoxybenzaldehyde, 3-methoxy-benzaldehyde, unii-8zao7s0ivh, ccris 960, meta-anisaldehyde, 8zao7s0ivh
PubChem CID 11569
IUPAC-Name 3-Methoxybenzaldehyd
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Anisaldehyde
Farbe Gelb
Dichte 1.1190g/mL
Siedepunkt 143.0°C (50.0 mmHg)
Flammpunkt 110 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H4CHO
Brechungsindex 1.5500 to 1.5540
Menge 25 mL
Beilstein 08,59
Relative Dichte 1.119
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • m-Anisaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.