Learn More
Abnova™ Lysozyme (Egg White), 2X
Click to view available options
:
1g
Beschreibung
#REF!
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P00698 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enzyme Activity |
| Gen-ID (Entrez) | 396218 |
| Molekulargewicht | 14.3kDa |
| Name | Lysozyme (Egg White), 2x |
| Vorbereitungsmethode | Native protein purified from Egg Whites |
| Menge | 1 g |
| Lagerungsbedingungen | Store at 4°C. |
| Kennzeichnung | RUO |
| Gen-Alias | LYZC |
| Mehr anzeigen |