Learn More
Macherey-Nagel™ Lysepuffer ML
Artikelnummer. 12763411
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
30 mL
Packungsgröße:
30 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12763411 30 mL 30 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12763411 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 740973.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.20 CHF
    39.57 CHF / 30 Milliliter
    Sparen 8.63 CHF
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lysispuffer ML zur Verwendung mit NucleoSpin miRNA-Kits.
Spezifikation
CAS 593-84-0
Farbe Farblos
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nukleinsäureaufreinigung
pH 6,5 bis 7,5
Physikalische Form Flüssig
Menge 30 mL
Zusammensetzung Guanidiniumthiocyanat; 2-Mercaptoethanol; Wasser
Geruch Schwefelverbindung
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Buffer ML (30 mL)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate, 2-mercaptoethanol