Learn More
Thermo Scientific™ Lysis Buffer for MagJET Plasmid DNA Kit
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Das Thermo Scientific™ MagJET™ Plasmid-DNA-Kit wurde entwickelt, um die schnelle und effiziente Reinigung von Plasmid-DNA aus Kulturen von E. coli über Nacht durchzuführen. Das Kit nutzt die Magnetbead-Technologie, die hohe Erträge und ein zuverlässiges Leistungsverhalten ermöglicht. Hohe Bindungskapazität, gleichmäßige Partikelgröße und schnelles magnetisches Ansprechen der MagJET Magnetbeads machen die Technologie ideal für die automatische Nukleinsäure-Aufreinigung mit hohem Durchsatz sowie für die manuelle Aufreinigung durch Anwender mit geringem Probendurchsatz. Die dadurch gewonnene hochwertige gereinigte DNA enthält keine Proteine, Nukleasen und anderen Kontaminanten oder Inhibitoren.
Spezifikation
Spezifikation
| Puffer | Lysepuffer |
| Produktlinie | MagJET |
| Menge | 25 ml |
Sicherheit und Handhabung
- Lysis Buffer for MagJET Plasmid DNA Kit
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium lauryl sulfate