Learn More
Macherey-Nagel™ Lysis-Puffer M
Artikelnummer. 31937803
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31937803 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31937803 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 743210.250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lysis-Puffer für direkte PCR von Mäusen
  • Für den Einsatz in verschiedenen Laboranwendungen
Spezifikation
pH 8,5 bis 9,5
Menge 250 mL
Lösungstyp Puffer