Learn More
Applied Biosystems™ Lysepuffer, FS
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
7 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Lysepuffer, FS wurde speziell für die Lyse mikrobieller Organismen aus Lebensmittel- und Umweltproben entwickelt und bereitet die mikrobielle DNA für die nachfolgende Analyse mittels Echtzeit-PCR vor.
Dieser Lysepuffer kann in Verbindung mit Proteinase K, FS im Arbeitsablauf mit dem Pathatrix™ Auto Instrument und als Komponente im RapidFinder™ Direct Lysis-Protokoll verwendet werden.
Bei Verwendung für den Arbeitsablauf mit dem Pathatrix™ Auto Instrument reicht eine Flasche Lysepuffer, FS für 700 Reaktionen aus.
Bei Verwendung als Komponente im RapidFinder™ Direct Lysis-Arbeitsablauf reicht eine Flasche Lysepuffer, FS für 100 Reaktionen aus.
Dieser Lysepuffer kann in Verbindung mit Proteinase K, FS im Arbeitsablauf mit dem Pathatrix™ Auto Instrument und als Komponente im RapidFinder™ Direct Lysis-Protokoll verwendet werden.
Bei Verwendung für den Arbeitsablauf mit dem Pathatrix™ Auto Instrument reicht eine Flasche Lysepuffer, FS für 700 Reaktionen aus.
Bei Verwendung als Komponente im RapidFinder™ Direct Lysis-Arbeitsablauf reicht eine Flasche Lysepuffer, FS für 100 Reaktionen aus.
Spezifikation
Spezifikation
| Dichte | 0.99 bis 1.01 g/ml |
| Beschreibung | Lysepuffer, FS, 7 ml, flüssig, bei 4 °C lagern, 0.99 bis 1.01 g/ml Dichte, 1.330 bis 1.340 Brechungsindex, wasserlöslich |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Klinische Chemie |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 7 ml |
| Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |
Nur zum Testen von Lebensmitteln und Umweltproben.