Learn More
Macherey-Nagel™ Lysepuffer FLB
Beschreibung
Das NucleoSpin™ 8 / 96 DNA Trace-Kit wird zur Isolierung genomischer DNA aus forensischen Proben verwendet, wobei entweder ein flexibles 8-Streifenformat für unterschiedliche Durchsätze oder ein bewährtes 96-Mikrotiterplatten-Format für hohen Durchsatz verwendet wird.
- Zeitsparende parallele Isolierung genomischer DNA aus forensischen Proben (z. B. Tupfer, getrocknete Blutflecken, Zigarettenfilter)
- Verarbeitung unter Vakuum oder durch Zentrifugation
- Geeignet für manuelle und automatisierte Verarbeitung
- Die innovative MN-Waschplatte minimiert das Risiko einer Kreuzkontamination
- Gebrauchsfertige DNA für jede Art enzymatischer Reaktion, z. B. STR-Analyse
- Nur für Forschungszwecke zu verwenden
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Guanidinhydrochlorid |
| CAS | 50-01-1 |
| Farbe | Farblos |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung genomischer DNA aus forensischen Proben |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | NucleoSpin 8/96 Trace-Kits |
| pH | 7,5 bis 8,5 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 500 mL |
| Geruch | Geruchsneutral |