Learn More
Macherey-Nagel™ Lysepuffer DL
Artikelnummer. 15800898
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15800898 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15800898 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 740202.32
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.60 CHF
    40.97 CHF / 100 Milliliter
    Sparen 10.63 CHF
    20% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lysepuffer DL zur Verwendung mit NucleoSpin RNA-Blutkits
Das NucleoSpin™ 8 RNA-Blut-Kit bietet eine direkte Gesamtblutlyse von bis zu 400 μl Vollblut, das in Standard-Blutentnahmeröhrchen gesammelt wird, und verhindert den RNA-Abbau während des Isolierungsverfahrens.
  • Zur Verwendung mit dem NucleoSpin™ 8 RNA-Blut-Kit
  • Lösung mit großen Mengen chaotroper Ionen
  • Schafft zusammen mit Puffer RB4 Bindungsbedingungen für die Adsorption von RNA an die Silika-Membran
  • Eine selektive Erythrozyten-Lyse und die Vorbereitung eines Leukozyten-Pellets sind nicht erforderlich
  • Ausreichend für 24 x 8 Vorbereitungen
Spezifikation
CAS 593-84-0
Farbe Farblos
Zur Verwendung mit (Anwendung) RNA-Isolierung
Zur Verwendung mit (Geräte) NucleoSpin™ 8 Blutkit (MPN 740220)
Physikalische Form Lösung
Menge 100 mL
Zusammensetzung Guanidiniumthiocyanat
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Buffer DL
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate