Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix E, 15 ml-Röhrchen
Lysematrix E wird vorwiegend für Umweltproben wie Böden, Sedimente, Abwasser und Fäkalien verwendet. Lysematrix E kann aber auch bei der Lyse gemischter Proben wirkungsvoll sein, etwa bei Gewebe, das von Mikroben infiziert wurde, und sie kann in der RNA-Extraktion aus Tumoren und anderen schwierigen Geweben genutzt werden.
60.69 CHF - 435.66 CHF
Spezifikation
Bead-Typ | 1,4 mm-Keramiksphären, 0,1 mm-Silikasphären, 4 mm-Glas-Bead |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
Probentyp | Bodenproben, Umwelt, Fäkalien |
DNase | DNase-frei |
Zur Verwendung mit (Geräte) | FastPrep Geräte oder andere Bead Beater |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15719200
|
MP Biomedicals™
116934005 |
5 x 15-ml-Röhrchen |
60.69 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11471555
|
MP Biomedicals™
116934025 |
25 x 15-ml-Röhrchen |
252.28 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12741461
|
MP Biomedicals™
116934050 |
50 x 15-ml-Röhrchen |
435.66 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Probentyp: Boden, Fäkalien, Umweltwasser, Abwasser, Schlamm
- Anzureicherndes Molekül: DNA, RNA, Proteine, sonstige Kleinmoleküle
- Matrix-Zusammensetzung: Matrix E, enthält 1.4-mm-Keramikkügelchen, 0.1-mm-Silikakügelchen und acht 4-mm-Glas-Beads
Spezifikation
1,4 mm-Keramiksphären, 0,1 mm-Silikasphären, 4 mm-Glas-Bead | |
Bodenproben, Umwelt, Fäkalien | |
FastPrep Geräte oder andere Bead Beater | |
Lysematrix E |
Raumtemperatur | |
DNase-frei | |
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung | |
RNase-frei |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.