missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Lysing Matrix C, 96-Well-Gestell, 1,2 ml

Artikelnummer. 17436493 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 Packungen
Je 1
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
10 Stück
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 17436493

missing translation for 'mfr': MP Biomedicals™ 116982010

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

This item is not returnable. View return policy

MP Biomedacals™ Lysing Matrix C, 96-Well-Gestell, 1,2 ml für die Isolierung und Reinigung von Nukleinsäuren

Lysematrix C, 96-Well-Gestell wird mit 1,2 ml-Cluster-Streifen-Röhrchen und Kappenbaugruppen geliefert, die mit 1 mm-Silikakugeln vorgefüllt sind. Zur Verwendung mit dem FastPrep-96 Gerät oder ähnlichen Beads.

  • Schlauchgröße: 96-Röhrchengestell
  • Probentypen: Hefe, Pilze, Schimmel, Sporen, filamenöse Algen
  • Matrix-Zusammensetzung: 1 mm-Silikasphären

Certifications

DNase- und RNase-frei

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Bead-Typ Silikasphären
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Probentyp Hefe, Pilze, Sporen, Algen
DNase DNase-frei
Zur Verwendung mit (Geräte) FastPrep-96
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung
Matrix Lysematrix C
Anzahl Reaktionen 96
Menge 10 Packungen
RNase RNase-frei

Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.