Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix C, 4.5 ml-Röhrchen
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 x 4,5-ml-Röhrchen
25 x 4,5-ml-Röhrchen
50 x 4,5-ml-Röhrchen
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
50 Stück
Beschreibung
Lysematrix C enthält 1 mm-Silikasphären und kann mit FastPrep Instrumenten oder ähnlichen Beads verwendet werden.
- Röhrchengröße: 4,5 mL
- Probentyp: Hefe, Pilze, Schimmel, Sporen und filamentöse Algen
- Bead-Typ: 1 mm-Silikasphären
Spezifikation
Spezifikation
| Bead-Typ | Silikasphären |
| Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
| Probentyp | Hefe, Pilze, Algen |
| DNase | DNase-frei |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung |
| Matrix | Lysematrix C |
| Menge | 100 x 4,5-ml-Röhrchen |
| RNase | RNase-frei |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.