Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix C, 4.5 ml-Röhrchen
Artikelnummer. 11421575 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 x 4,5-ml-Röhrchen
25 x 4,5-ml-Röhrchen
50 x 4,5-ml-Röhrchen
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 11421575
Marke: MP Biomedicals™ 116972025
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Enthält 1 mm-Silikasphären. Lysematrix C wird vorwiegend zur Lyse von Hefe und Pilzen verwendet, kann aber auch für Schimmelpilze, Sporen und Fadenalgen genutzt werden.
Lysematrix C enthält 1 mm-Silikasphären und kann mit FastPrep Instrumenten oder ähnlichen Beads verwendet werden.
  • Röhrchengröße: 4,5 mL
  • Probentyp: Hefe, Pilze, Schimmel, Sporen und filamentöse Algen
  • Bead-Typ: 1 mm-Silikasphären
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bead-Typ Silikasphären
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Probentyp Hefe, Pilze, Algen
DNase DNase-frei
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung
Matrix Lysematrix C
Menge 25 x 4,5-ml-Röhrchen
RNase RNase-frei
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.