Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix B, Großpackung
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 x 250 g
1 x 500 g
1 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Das schnelle und anwenderfreundliche Protokoll gewährleistet eine erfolgreiche Lyse mit selbst anspruchsvollsten Proben für hohe Effizienz und Zuverlässigkeit.
- Wichtiger Bestandteil des FastPrep™ Probenvorbereitungssystems
- Kommt im FastRNA™ Pro Blue Kit und in der FastProtein™ Blue Matrix vor.
Spezifikation
Spezifikation
| Bead-Typ | 0,1 mm-Silikasphären |
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern (15 °C bis 30 °C) |
| Format | Rörchen |
| Probentyp | Bakterien (Gram +/-), Pilze, Sporen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | FastPrep Geräte oder andere Bead Beater |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung |
| Menge | 1 x 500 g |
| Größe | 0,074 bis 0,150 mm |
| Form | Weiße Glas-Beads (Silika) |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.