Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix B, 4.5-ml-Röhrchen
Enthält 0.1 mm-Silikasphären. Wird hauptsächlich für die Lyse grampositiver und gramnegativer Bakterien verwendet und bricht auch Pilzgewebe und Sporen auf. Lysing Matrix B kann auch als Zusatzstoff zum Aufbrechen durch Ultraschallbehandlung eingesetzt werden.
169.60 CHF - 510.92 CHF
Spezifikation
Bead-Typ Silikasphären
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Probentyp Bakterien, Pilze, Bodenproben, Tierische Gewebe
DNase DNase-frei
Zur Verwendung mit (Geräte) FastPrep Geräte oder andere Bead Beater
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11411575
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
MP Biomedicals™
116971100
100 x 4,5-ml-Röhrchen
510.92 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11401575
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
MP Biomedicals™
116971050
50 x 4,5-ml-Röhrchen
279.84 CHF
50 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11491565
Ver documentos Detalles de la promoción
MP Biomedicals™
116971025
25 x 4,5-ml-Röhrchen
169.60 CHF
25 Stück
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Röhrchengröße: 4.5 ml
  • Probentyp: Bakterien, Sporen
  • Anzureicherndes Molekül: DNA, RNA, Proteine, sonstige Kleinmoleküle
Especificaciones
Especificaciones
Silikasphären
Bakterien, Pilze, Bodenproben, Tierische Gewebe
FastPrep Geräte oder andere Bead Beater
Lysematrix B
Bis zu 0,5 g pro Präparation
Bei Raumtemperatur lagern.
DNase-frei
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung
RNase-frei
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.