Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix A (Garnet), Großpackung
Artikelnummer. 15762282 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
200 g
500 g
Packungsgröße:
200 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15762282
Marke: MP Biomedicals™ 116540423
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Als Block, scharfe, eckige Flakes, die chemisch inert sind und keine Nukleinsäuren binden. Ein Bestandteil von Lysematrix A-Röhrchen
Lysematrix A, Großpackung enthält eine Granatmatrix aus scharfen, eckigen Splittern, die chemisch inert sind und keine Nukleinsäure binden. Die Granatmatrix ist ein Bestandteil der Lysematrix A-Röhrchen. Für die Verwendung mit FastPrep Geräte oder einem Bead Beater.
  • Zum Lysieren, Mahlen oder Homogenisieren zäher und widerstandsfähiger Proben
  • Führt aufgrund scharfer, eckiger und unregelmäßiger Oberflächen zu einer höheren Lyseeffizienz für Proben
  • Die Granatmatrix ist sehr effektiv bei der DNA-Isolierung, ist allerdings sehr aggressiv und sollte nur mit Vorsicht bei RNA- und Proteinisolierungsanwendungen verwendet werden
  • Probentypen: Tierisches und pflanzliches Gewebe, Insekten, Nematoden und Lyse von Bakterien, Hefen, Pilzen und Algen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bead-Typ Granatsplitter
Probentyp Tierische Gewebe, Pflanzen, Insekten, Würmer, Bakterien, Hefe, Pilze, Algen
Zur Verwendung mit (Geräte) FastPrep Geräte oder andere Bead Beater
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung
Matrix Lysematrix A (Granat)
Verpackungsart Großpackung
Produkttyp Lyse-Matrix A (garnet)
Menge 200 g
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.