Learn More
Labconco™ Gefrierform für Lyph-Seal-Beutel
Artikelnummer. 30022070 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
19.56 cm
Packungsgröße:
1 Einheit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tiefe (metrisch) Packungsgröße
30022070 19.56 cm 1 Einheit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30022070 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 7594700
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die optionale Lyph-Seal Beutel-Gefrierform sorgt für eine gleichmäßige Dicke beim Voreinfrieren der Proben und fördert gleichmäßige Trocknung bei maximalem Regalkontakt.
  • Eine gleichmäßige Probendicke ermöglicht eine effizientere Trocknung und Standardisierung des Arbeitsablaufs.
Spezifikation
Typ Ausgießform
Farbe Grau
Material Edelstahl
Tiefe (angloamerikanisch) 7,7 in.
Tiefe (metrisch) 19.56 cm
Breite (angloamerikanisch) 6,8 in.
Breite (metrisch) 17.27 cm
Länge (angloamerikanisch) 6,7 in.
Länge (metrisch) 17.02 cm