Learn More
BUCHI Lyovapor™ Softwarelizenz
Artikelnummer. 18864161 Alle ansehen Buchi Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4,5 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
18864161 4,5 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18864161 Lieferant BUCHI Lieferanten-Nr. 11065668
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Der Lyovapor™ Software bietet Infinite-Control Technologie, die ein beispielloses Maß an Prozesskontrolle über Display, Software und mobile App bietet.
  • Profitieren Sie von der Bestimmung des Probenschutzzustands und des Endpunkts für einen sicheren und kurzen Gefriertrocknungsprozess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Tischgefriertrockner
Kapazität (metrisch) 4,5 l
Anzahl Einschübe 0
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur bis -105 °C
Material Acryl
Steckertyp Nordamerika
Spannung 220/240 V