Beschreibung
- -85 °C Kondensator, geeignet für wässrige und organische Lösungsmittelgemische
- 4,5 Liter Kondensationskapazität für Standardlaboranwendungen
- Die EcoStream-Technologie nutzt natürliche Kühlmittel.
- Globales Erwärmungspotenzial (GWP) von nur 4
- Reduzierte Wärmeabgabe und Geräuschemissionen im Labor
- Infinite-Control Die Technologie ermöglicht die Prozesssteuerung über Display, Software und mobile App.
- Der Probenschutzmodus verhindert das Zusammenbrechen der Probe.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 4.5 L |
| Sublimation Rate | ≤4 L |
| Anzahl Einschübe | 0 |
| Temperaturbereich (metrisch) | Umgebungstemperatur bis -105 °C |
| Kältemittel | R290, R600, R1150 |
| Modell | Basic |
| Material | Edelstahl |
| Drying Chamber | Keine |
| Zertifizierung/Konformität | ACT Label-zertifiziert |
| Tiefe (metrisch) | 64.5 cm |
| Mehr anzeigen |