Description
- Verteiler: Adapter für herkömmliche Gefriertrocknungsbecher oder Rundkolben
- Regale: für Fläschchen, Teller und unregelmäßig geformte Gegenstände
- Beheizte Regale: Fortschrittliche Steuerung des Trocknungsprozesses und der Anwendungen
- Verschlusskammern: Die Fläschchen werden luftdicht verschlossen, sodass sie nicht der Umgebungsfeuchtigkeit ausgesetzt sind.
Specifications
Specifications
| Typ | Produktregale |
| Anzahl Einschübe | 4 |
| Temperaturbereich (metrisch) | Umgebungstemperatur bis -105 °C |
| Material | Acryl |
| Modell | Fläschchen mit Stopfen |