missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ly-6G Rat, Qfluor 710, Clone: RB6-8C5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
119.00 CHF - 251.00 CHF
Spezifikation
Antigen | Ly-6G |
---|---|
Klon | RB6-8C5 |
Konzentration | 0.2mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15962468
|
EnquireBio
QAB77-QF710-25UG |
25 μg |
119.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15952468
|
EnquireBio
QAB77-QF710-100UG |
100 μg |
251.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Ly-6G | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
17067 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified |
RB6-8C5 | |
Flow Cytometry | |
Qfluor 710 | |
RUO | |
NP_001238984 | |
Ly6c1 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |