Learn More
Ly-6G Rat, PE-Cy7, Clone: 1A8, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB56-PE7-25ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15972218
  • 119.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 26-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Ly-6G
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Ly6g
Protein A/G Purified
RUO
546644
IgG2a κ
Flow Cytometry
1A8
PE-Cyanine7
XP_006521677
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.