missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ly-6G Rat anti-Mouse, FITC, Clone: 1A8, BD

Rat Monoclonal Antibody

143.00 CHF - 675.00 CHF

Spezifikation

Antigen Ly-6G
Klon 1A8
Konzentration 0.5mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15820779
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
561105
25 μg
143.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15876658
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
551460
0.5 mg
675.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

The 1A8 monoclonal antibody specifically binds to Ly-6G, a 21-25-kDa glycosyolphosphatidylinositol-anchored protein. In the bone marrow, Ly-6G is expressed on the majority of the largest cells, which are predominantly granulocytes, and not on lymphoid or erythroid cells. In the periphery, it is expressed on granulocytes. The RB6-8C5 monoclonal antibody recognizes both Ly-6G and Ly-6C and blocks the binding of mAb 1A8 to Ly-6G.

This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.

Spezifikation

Spezifikation

Ly-6G
0.5mg/mL
Monoclonal
Rat
Mouse
Ly-6G-transfected EL4J cell line
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
1A8
Flow Cytometry
FITC
RUO
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
IgG2a κ
Affinity Purified
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications

For Research Use Only.