missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LY 294002, TRC

Artikelnummer. 30480284
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30480284 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30480284 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL48659010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 154447-36-6
Summenformel C19H17NO3
Molekulargewicht (g/mol) 307.34
Synonym NSC 697286, SF 1101, 8-Phenyl-2-(morpholin-4-yl)-chromen-4-one, 2-(4-Morpholinyl)-8-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 2-Morpholino-8-phenyl-4H-chromen-4-one
SMILES COC(=O)C[C@@H](Br)C(=O)OC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material LY 294002
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H17NO3/c21-17-13-18(20-9-11-22-12-10-20)23-19-15(7-4-8-16(17)19)14-5-2-1-3-6-14/h1-8,13H,9-12H2
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.