Learn More
Motic™ Kameraadapter C-Mount 1X, 1 in.
Mit dem passenden Adapter für Kamera und Mikroskop können Sie das Potenzial der Mikrofotografie voll ausschöpfen. Motic™ Kamera-Adapter, C-Mount 1X, /1 Zoll verwendet den Industriestandard-Anschluss für digitale Bildgebungsgeräte speziell für Mikroskope.
Marke: Motic™ 1101001901771
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Schließen Sie mit diesem Adapter eine C-Mount-Kamera mit 1-Zoll-Sensor an.
- Geeignet für Stereomikroskope der Serie BA Upright, AE Serie Inverted und SMZ Serie
Spezifikation
Kameraadapter mit C-Anschluss | |
C-Mount | |
Standmikroskope der Serie BA, Inversmikroskope der Serie AE, Stereomikroskope der Serie SMZ, 1 in.Kamerasensor mit C-Mount | |
Gehäuse 1X |