Learn More
Welch™ Labor-Vakuum-System LVS 300 Z 230V 50/60Hz
Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
310 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
ILMVAC Laborvakuumsysteme LVS sind kompakte Pumpstände für die Vakuumdestillation und dienen darüber hinaus als Vakuumversorger für multi-user Labor-Netzwerke mit mehreren Vakuumentnahmestellen. Ausgestattet mit einer chemisch resistenten Membranpumpe sind sie die ideale Lösung für zahlreiche Anwendungen in chemischen Laboren und in der Forschung. Je nach Anforderungen sind LVS Pumpstände in geregelter, manuell regelbarer oder ungeregelter Ausfertigung erhältlich. Auch eine Kombination aus geregelten und ungeregelten Anschlüssen ist möglich. Die Druckregelung erfolgt über ein chemiebeständiges Elektromagnetventil in Verbindung mit einem eingebauten Vakuum-Controller 521. Die Bedienung des Controllers ist denkbar einfach. Die nutzerfreundliche Menüführung und die integrierte Lösungsmitteltabelle erleichtern und beschleunigen die Auswahl der nötigen Druckwerte. Die Einstellungen sind auch über einen PC durchführbar. Alle medienberührenden Teile der LVS Pumpstände bestehen aus chemisch resistenten Komponenten und Materialien. So können selbst Säure- und Lösungsmitteldämpfe problemlos evakuiert werden.
Lieferumfang LVS-Systeme:
Chemiefeste Membranpumpe mit Gasballastventil
Pumpenträger
Saugseitiger Abscheider mit Rundkolben 500mL
Druckseitiger Intensivkühler mit Abscheider 500mL und Sicherheitsventil
Anschlussfertig aufgebaut und verschaltet
Sauganschluss für Vakuumschlauch DN 8
Integrierter Controller 521 (nur bei LVS mit automatisch geregeltem Anschluss)
Anschluss für Netzspannung 230 V 50/60 Hz, andere Spannungen auf Anfrage
Vorteile:
Absolut ölfreies Vakuum
Verwendung von chemiefesten Materialien wie PTFE oder PEEK
Nahezu 100%ige Lösungsmittelrückgewinnung
Für Dauerbetrieb geeignet, lange Lebensdauer
Kompaktes Design, leiser Lauf
Typ: LVS 300 Z
Endvakuum: <8 mbar
Saugv. 50/60 Hz: 2,3/2,5 m3/h
B/T/H: 350/320/440mm
Gewicht: 16,1kg
Lieferumfang LVS-Systeme:
Chemiefeste Membranpumpe mit Gasballastventil
Pumpenträger
Saugseitiger Abscheider mit Rundkolben 500mL
Druckseitiger Intensivkühler mit Abscheider 500mL und Sicherheitsventil
Anschlussfertig aufgebaut und verschaltet
Sauganschluss für Vakuumschlauch DN 8
Integrierter Controller 521 (nur bei LVS mit automatisch geregeltem Anschluss)
Anschluss für Netzspannung 230 V 50/60 Hz, andere Spannungen auf Anfrage
Vorteile:
Absolut ölfreies Vakuum
Verwendung von chemiefesten Materialien wie PTFE oder PEEK
Nahezu 100%ige Lösungsmittelrückgewinnung
Für Dauerbetrieb geeignet, lange Lebensdauer
Kompaktes Design, leiser Lauf
Typ: LVS 300 Z
Endvakuum: <8 mbar
Saugv. 50/60 Hz: 2,3/2,5 m3/h
B/T/H: 350/320/440mm
Gewicht: 16,1kg
Spezifikation
Spezifikation
| Elektrische Anforderungen | 230 V 50/60 Hz |
| Tiefe (metrisch) | 310 mm |
| Modell | LVS 300 Z |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Gesamthöhe (metrisch) | 395 mm |
| Gesamtbreite (metrisch) | 360 mm |
| Pumpentyp | Laborvakuumsystem |
| Maximaler Druck | <8 mbar |
| Spannung | 230 V |