Learn More
Welch Ilmvac™ LVS 210 T Laborvakuumsystem
Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Click to view available options
Flussrate:
33 l/min
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Erhältlich mit 2 oder 3 Pumpstufen zur Erzeugung eines Vakuums von nur 2 mbar (1.5 Torr)
- Durchflussraten von 20 bis 238 l/min
- Modularer Aufbau mit Optionen zur Ergänzung des Prozesses
- Mit den digitalen Steuerungsoptionen und dem integrierten Zubehör können Sie das LVS an Ihre Ansprüche anpassen
- Beständig gegen ätzende Dämpfe und Lösungsmitteldämpfe
- Benetzte Teile aus PTFE, PVDF, PEEK, PP und Glas
- Für das ergonomische Design wurden die Bedienelemente und Funktionen dort platziert, wo sie benötigt werden
- Spart Platz unter der Haube oder auf dem Labortisch
- Weniger Wartungsarbeiten im Vergleich zu anderen Technologien führen zu einer Zeit- und Geldersparnis
- Das Trockenvakuum sorgt für einen sauberen Arbeitsplatz und eine saubere Umgebung
- Das kontaminationsfreie Pumpen von Gasen führt zu saubereren Proben ohne Gefahr des Rückstroms von Öl
Die LVS-Systeme sind mit einer Reihe von Vakuumsteuerungsoptionen erhältlich: es stehen ungeregelte, manuell geregelte und drei verschiedene digitale Steuerungspakete zur Verfügung.
Spezifikation
Spezifikation
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50/60 Hz |
| Tiefe (metrisch) | 320 mm |
| Modell | LVS 210 T Laborvakuumsystem |
| Geräuschpegel | < 44 dB |
| Gewicht (metrisch) | 15.7 kg |
| Flussrate | 33 l/min |
| Gesamthöhe (metrisch) | 445 mm |
| Gesamtbreite (metrisch) | 360 mm |
| Pumpentyp | Vakuumsystem |
| Anwendungen | Vakuumofen |
| Mehr anzeigen |