Learn More
Gibco™ CTS™ LV-MAX™ Transfection Kit
Beschreibung
The Gibco™ CTS LV-MAX Transfection Kit is an essential component of the CTS LV-MAX lentiviral production system. Based on extensive Design of Experiment (DOE) methodologies, the cationic lipid-based transfection reagent, lentiviral production supplement, and LV enhancer are specifically screened for maximal delivery of multiple DNA plasmids to achieve the highest possible lentiviral titer when used in conjunction with CTS Viral Production Cells cultured in CTS LV-MAX Production Medium.
All CTS LV-MAX Transfection Kit components are produced under cGMP manufacturing conditions with extensive quality-control testing to ensure proper preclinical, clinical, and commercial therapeutic viral vector applications.
Alle Komponenten des CTS LV-MAX Transfektionskits werden unter cGMP-Herstellungsbedingungen mit umfassenden Qualitätskontrolltests hergestellt, um ordnungsgemäße präklinische, klinische und kommerzielle therapeutische virale Vektorapplikationen zu gewährleisten.
Zu den Leistungsmerkmalen des CTS LV-MAX Transfektionskits gehören:
• Speziell entwickelt, um die transiente Transfektion mehrerer DNA-Plasmide in eine HEK293-abgeleitete Zellkultur mit Suspension hoher Dichte zu verbessern
• Ermöglicht hohe Virustiter von bis zu 1 x 108 TU/ml (unkonzentriertes LVV-GFP) für eine kostengünstige Alternative zu PEI-basierten Transfektionsreagenzien
• Skalierbares Protokoll für 96 Deep-Well-Blöcke, Kolben und Bioreaktoren
• Regulatorische Reagenzien, die gemäß cGMP für Medizinprodukte, 21 CFR, Teil 820, hergestellt werden und nach ISO 13485 zertifiziert sind. Drug Master File und Regulatory Support File auf Anfrage erhältlich.
Das CTS LV-MAX Transfektionskit erfordert CTS Opti-MEM I (nicht im Lieferumfang dieses Kits enthalten) für die Komplexierung. Die chemisch definierten, serumfreien Merkmale des CTS LV-MAX Transfektionskits ohne Stoffe tierischen Ursprungs führen zu hoher Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit von Charge zu Charge. Die Formulierung dieses Produkts ist identisch mit dem LV-MAX Transfektionskit für Forschungszwecke, aber das CTS LV-MAX Transfektionskit ist für klinische und kommerzielle therapeutische Anwendungen validiert.
Kundenspezifische Konfiguration und Verpackung auf Anfrage erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
| Inhalt und Lagerung | Ausreichend für 10 l LV-Produktion • 500 ml CTS LV-MAX Supplement • 60 ml CTS LV-MAX Transfektionsreagenz • 400 ml CTS LV-MAX Verstärker Bei 2 bis 8 °C lagern und vor Licht schützen. Versand auf Eisgel |
| Kulturtyp | Säugetier |
| Zelltyp | HEK293 |
| Format | Flasche |
| Transfection Technique | Lipid-based Transfection |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | LV Production |
| Produkttyp | Transfektionskit |
| Menge | 10 l |
| Reagenztyp | Kationische lipid-basierte Transfektion |
| Mehr anzeigen |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Herstellung von zell-, gen- oder gewebebasierten Produkten. ACHTUNG: Nicht für Anwendungen an Menschen oder Tieren geeignet.