Learn More
R&D Systems™ Luzindole
Beschreibung
Melatonin antagonist.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Luzindole |
| Menge | 10 mg |
| Produktlinie | Tocris |
| Formelmasse | 292.38 |
| Reinheit | >99% |
| Molekulargewicht | 292.38 |