Learn More
Lutetium-Standard: Lu @ 10000 μg/ml in 5% HNO3
Artikelnummer. 30322196
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30322196 250 mL
30313442 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 30322196 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGTLUN250
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lutetium
CAS 7439-94-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Lutetium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Lu
Konzentration 10.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und andere analytische Instrumente
Synonym Lu
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES [Lu]
Element Lu
IUPAC-Name Lutetium
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Industry Type Petrochemische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 174
Menge 250 mL
Formelmasse 174.967